Learn More
4-Brom-2-Chlor-6-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223662
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 7530-27-0
Summenformel C7H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
MDL-Nummer MFCD00002167
InChI-Schlüssel IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
IUPAC-Name 4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Menge 10 g
Synonym 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Formelmasse 221.48
Reinheit (%) 97%