Learn More
4-Bromo-2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
33.92 CHF - 321.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 99067-15-9 |
---|---|
Summenformel | C9H7BrN2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 239.072 |
MDL-Nummer | MFCD03094026 |
InChI-Schlüssel | WAHULEHSSFNFQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromo-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 4-bromo-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1h-pyrazole-3-yl-4-bromophenol, 4-bromo-2-2h-pyrazol-3-yl phenol |
PubChem CID | 6744501 |
IUPAC-Name | 4-Brom-6-(1,2-dihydropyrazol-3-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on |
SMILES | C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11476620
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27653.03 |
1 g | N/A | ||||||
11486620
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27653.06 |
5 g | N/A | ||||||
11496620
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27653.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
99067-15-9 | |
239.072 | |
WAHULEHSSFNFQX-UHFFFAOYSA-N | |
6744501 | |
C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Br |
C9H7BrN2O | |
MFCD03094026 | |
4-bromo-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 4-bromo-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1h-pyrazole-3-yl-4-bromophenol, 4-bromo-2-2h-pyrazol-3-yl phenol | |
4-Brom-6-(1,2-dihydropyrazol-3-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on |
Spezifikation
4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol | |
159°C to 160°C | |
MFCD03094026 | |
WAHULEHSSFNFQX-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-6-(1,2-dihydropyrazol-3-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on | |
6744501 | |
98% |
99067-15-9 | |
C9H7BrN2O | |
4-bromo-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 4-bromo-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1h-pyrazole-3-yl-4-bromophenol, 4-bromo-2-2h-pyrazol-3-yl phenol | |
C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Br | |
239.072 | |
239.07 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen