Learn More
4-Bromo-2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486620
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99067-15-9
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
MDL-Nummer MFCD03094026
InChI-Schlüssel WAHULEHSSFNFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 4-bromo-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1h-pyrazole-3-yl-4-bromophenol, 4-bromo-2-2h-pyrazol-3-yl phenol
PubChem CID 6744501
IUPAC-Name 4-Brom-6-(1,2-dihydropyrazol-3-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Schmelzpunkt 159°C to 160°C
Menge 5 g
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 98%