Learn More
4-Brom-1H-Pyrazol-5-Carbaldehyd,95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344202
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 287917-97-9
Summenformel C4H3BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.985
InChI-Schlüssel UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 2782154
IUPAC-Name 4-Brom-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
SMILES C1=NNC(=C1Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 174.98
Reinheit (%) 95%