Learn More
4-(Benzyloxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-16-2
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00002333
InChI-Schlüssel VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxyphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)phenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 122.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4OH
Menge 250 g
Beilstein 06,845
Merck Index 15,6334
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.