Learn More
4-Benzyloxy-2-Fluorbenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345035
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166744-78-1
Summenformel C13H12BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.044
MDL-Nummer MFCD02093064
InChI-Schlüssel PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
IUPAC-Name (2-Fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 96%