Learn More
4-Benzamidopiperidinhydrat, 98 %, Thermo Scientific™
43.30 CHF - 643.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 33953-37-6 |
---|---|
Summenformel | C12H16N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.27 |
MDL-Nummer | MFCD01314226 |
InChI-Schlüssel | JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine |
PubChem CID | 118120 |
IUPAC-Name | N-(piperidin-4-yl)benzamide |
SMILES | O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11446360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27193.03 |
1 g | N/A | ||||||
11352159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27193.06 |
5 g | N/A | ||||||
11362159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27193.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
33953-37-6 | |
204.27 | |
JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N | |
118120 | |
O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1 |
C12H16N2O | |
MFCD01314226 | |
n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine | |
N-(piperidin-4-yl)benzamide |
Spezifikation
4-Benzamidopiperidine hydrate | |
136°C to 146°C | |
MFCD01314226 | |
JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N | |
N-(piperidin-4-yl)benzamide | |
118120 | |
98% |
33953-37-6 | |
C12H16N2O | |
n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine | |
O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1 | |
204.27 | |
204.27 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 251-759-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen