Learn More
4-Benzamidopiperidinhydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362159
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33953-37-6
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD01314226
InChI-Schlüssel JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine
PubChem CID 118120
IUPAC-Name N-(piperidin-4-yl)benzamide
SMILES O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzamidopiperidine hydrate
Schmelzpunkt 136°C to 146°C
Menge 25 g
Formelmasse 204.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%