Learn More
4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469205
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301739-00-3
Summenformel C11H18ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 243.735
MDL-Nummer MFCD11869912
InChI-Schlüssel QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
IUPAC-Name 1-(3-Methoxypyridin-2-yl)piperidin-4-amin;hydrochlorid
SMILES COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Menge 1 g
Formelmasse 243.73