Learn More
4-Acetylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360034
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-81-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00014363
InChI-Schlüssel KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
IUPAC-Name 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 25 g
Beilstein 1956136
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥98%