Learn More
4'-Acetamido-2'-methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34956-31-5 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
79.85 CHF - 251.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 34956-31-5 |
---|---|
Summenformel | C11H13NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.23 |
MDL-Nummer | MFCD02258876 |
InChI-Schlüssel | PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl |
PubChem CID | 2737381 |
IUPAC-Name | N-(4 -acetyl-3 -Methylphenyl)acetamid |
SMILES | CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11431520
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26933.06 |
5 g |
79.85 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11441520
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26933.14 |
25 g |
251.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
34956-31-5 | |
191.23 | |
PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N | |
2737381 | |
CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O |
C11H13NO2 | |
MFCD02258876 | |
n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl | |
N-(4 -acetyl-3 -Methylphenyl)acetamid |
Spezifikation
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone | |
137°C to 140°C | |
MFCD02258876 | |
PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N | |
N-(4 -acetyl-3 -Methylphenyl)acetamid | |
2737381 | |
97% |
34956-31-5 | |
C11H13NO2 | |
n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl | |
CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O | |
191.23 | |
191.23 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen