Learn More
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10332020
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307308-03-8
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
InChI-Schlüssel CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde,4,5,6,7-tetrahydro-9ci, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
PubChem CID 45083680
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CCN2C(=C(C=N2)C=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit