Learn More
4'-(4-methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485786
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1858240-55-7
Summenformel C14H20N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 296.39
MDL-Nummer MFCD22683128
InChI-Schlüssel LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide
PubChem CID 121237459
IUPAC-Name N-[4-(4-Methylpiperidin-2-yl)sulfonylphenyl]acetamid
SMILES CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(4-Methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilide
Menge 1 g
Formelmasse 296.38
Reinheit (%) 97%