Learn More
4-(-Methoxyphenoxy)piperidin,4-methoxyphenoxy)piperidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489720
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162402-33-7
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
MDL-Nummer MFCD08059670
InChI-Schlüssel HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
PubChem CID 3409233
IUPAC-Name 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Menge 1 g
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 99%