Learn More
4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026363
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 41538-36-7 | C12H8FNO | 201.20 g/mol
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine is used for increasing cardiac contractility and for the treatment of congestive heart failure, and pharmaceutical compositions and for the preparation thereof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridin wird zur Erhöhung der kardialen Kontraktilität und zur Behandlung von kongestiver Herzinsuffizienz, pharmazeutischen Zusammensetzungen und zur Vorbereitung dieser Kongestivität verwendet.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41538-36-7
Summenformel C12H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 201.20
MDL-Nummer MFCD02683088
InChI-Schlüssel WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone
PubChem CID 7023019
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin
Formelmasse 201.2
Reinheit (%) 99%