Learn More
4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547473
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 932-01-4
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00101954
InChI-Schlüssel VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
IUPAC-Name 4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 95%