Learn More
4-(-Bromo--thiazol--yl)morpholin,4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholin, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 249.13 |
Reinheit (%) | 97% |