Learn More
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7035475
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874288-05-8
Summenformel C13H11BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 259.04
MDL-Nummer MFCD09027204
InChI-Schlüssel CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
PubChem CID 44717609
IUPAC-Name {4-[(3-fluorophenyl)carbamoyl]phenyl}boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 259.04
Reinheit (%) 98%