Learn More
4-[3-(1-Imidazolyl)Propylaminomethyl]benzenboronsäure Pinacolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439245
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257648-78-4
Summenformel C19H28BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 341.26
MDL-Nummer MFCD12546046
InChI-Schlüssel OJNUJXDRCCIJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-imidazol-1-yl-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl amine, amtb157, 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, n-3-1-imidazolyl propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 57416871
IUPAC-Name [3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]({[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CNCCCN2C=CN=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 341.26