Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4565-Serie
Der 3M™ Schutzoverall 4565 ist eine Einweg-Arbeitsschutzkleidungaus einem hochwertigen Verbundmaterial. Mit verschweißten Nähten, die Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, gefährlichem Staub und bestimmten biologischen Kontaminanten bieten.
Marke: 3M™ 7000089686
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
- Der Typ 4/5/6 Overall bietet eine sehr gute Barriere gegen gefährliche Partikel und begrenzt gegen Spritzer und Sprühen von Flüssigkeit
- Hergestellt aus Bikomponent-Vliesstoff mit extrem fusselarmem PE-Laminat für eine spürbar bequeme Trageform
- 3-teilige Kapuze, 2-Weg-Reißverschluss und Windschutzlasche mit versiegelbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen zur Reduzierung des Risikos von freiliegender Haut
- Verschweißte Nähte am gesamten Anzug sorgen für mehr Halt und Stabilität und reduzieren das Risiko von Reißen und freiliegender Haut
- Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln bis Klasse 2
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Mikroporöses Polyethylen-Laminat | |
Ja | |
Gestrickt | |
Geklebt | |
Antistatisch | |
Polyethylen- und Polyester/Polyethylen-Laminatanzug, Metall/Nylon/Polyester-Flechtreißverschluss, Neopren-Gummielastisch, Polyester/Baumwollfaden, Polyestermanschetten, Polypropylen-Rotband | |
36 in. | |
132,08 bis 139,7 cm | |
139,7 cm | |
6,5 bis 6,75 ft | |
Class 10 (ISO 4) |
4XL | |
Weiß | |
Elastisch | |
2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste | |
Unsteril | |
ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30 | |
52 bis 55 in. | |
55 in. | |
91,44 cm | |
Sprühlackierung, industrielle und pharmazeutische Herstellung, Asbestprüfung und -handhabung sowie Gesundheitswesen | |
200 bis 206 cm |