Learn More
3-(Trimethylsilyl)propargylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091364
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38002-45-8
Summenformel C6H11BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
MDL-Nummer MFCD00134460
InChI-Schlüssel GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
IUPAC-Name 3-Bromprop-1-ynyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Dichte 1.3510g/mL
Siedepunkt 44°C to 45°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiC∽CCH2Br
Menge 5 g
Relative Dichte 1.351
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.