Learn More
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15214408
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 768-31-0
Summenformel C6H11F3N
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
MDL-Nummer MFCD02183561
InChI-Schlüssel JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O
Synonym 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl
PubChem CID 2760776
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)piperidin
SMILES FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Siedepunkt 128.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.