Learn More
3-Piperidin-1-ylmethylbenzylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10219932
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 91271-80-6
Summenformel C13H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 204.317
MDL-Nummer MFCD06408781
InChI-Schlüssel BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
PubChem CID 2794678
IUPAC-Name [3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.32
Reinheit (%) 97%