Learn More
3-Phenylphenol 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567562
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-51-8
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00002294
InChI-Schlüssel UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o
PubChem CID 11381
ChEBI CHEBI:34338
IUPAC-Name 3-Phenylphenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylphenol
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72.0°C to 80.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen