Learn More
3'-Nitroacetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
55.95 CHF - 145.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 121-89-1 |
---|---|
Summenformel | C8H7NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.148 |
MDL-Nummer | MFCD00007259 |
InChI-Schlüssel | ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon |
PubChem CID | 8494 |
IUPAC-Name | 1-(3-Nitrophenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11440133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12155.30 |
250 g |
55.95 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11379459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12155.36 |
500 g |
96.30 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11430133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12155.0B |
1000 g |
145.00 CHF
1000 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen3′-Nitroacetophenon wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.75 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
121-89-1 | |
165.148 | |
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N | |
8494 | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
C8H7NO3 | |
MFCD00007259 | |
3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon | |
1-(3-Nitrophenyl)ethanon |
Spezifikation
3'-Nitroacetophenone | |
76°C to 80°C | |
Slightly sweetish | |
MFCD00007259 | |
3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon | |
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-Nitrophenyl)ethanon | |
8494 | |
≥98% |
121-89-1 | |
202°C | |
C8H7NO3 | |
743002 | |
Soluble in water 0.75g/L @ 20°C. | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] | |
165.148 | |
165.15 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-504-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AM9625000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen