Learn More
3-Methylthiophen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021167
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-44-4
Summenformel C5H6S
Molekulargewicht (g/mol) 98.163
MDL-Nummer MFCD00005470
InChI-Schlüssel QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC-Name 3-Methylthiophen
SMILES CC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene
Schmelzpunkt -69°C
Dichte 1.02
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.52
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1300
Formelmasse 98.17
Reinheit (%) ≥98%