Learn More
3-Methylcyclopentan-1,2-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
28.10 CHF - 134.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 765-70-8 |
---|---|
Summenformel | C6H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 112.128 |
MDL-Nummer | MFCD00001417 |
InChI-Schlüssel | OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone |
PubChem CID | 61209 |
IUPAC-Name | 3-Methylcyclopentan-1,2-dion |
SMILES | CC1CCC(=O)C1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11389459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10255.09 |
10 g |
28.10 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11399459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10255.18 |
50 g |
74.80 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11483963
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10255.22 |
100 g |
134.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
765-70-8 | |
112.128 | |
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N | |
61209 | |
CC1CCC(=O)C1=O |
C6H8O2 | |
MFCD00001417 | |
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone | |
3-Methylcyclopentan-1,2-dion |
Spezifikation
3-Methylcyclopentane-1,2-dione | |
103°C to 107°C | |
MFCD00001417 | |
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone | |
CC1CCC(=O)C1=O | |
112.128 | |
112.13 |
765-70-8 | |
C6H8O2 | |
2076520 | |
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylcyclopentan-1,2-dion | |
61209 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-154-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen