Learn More
3-Methylcyclohexanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543291
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-24-2
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00001639
InChI-Schlüssel UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s
PubChem CID 11567
IUPAC-Name 3-Methylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylcyclohexanone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -73.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H9(=O)
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460
Menge 100 g
Beilstein 07, 15
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.