Learn More
3-Methylbutanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylbutanamide |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 101.15 |
Reinheit (%) | 97% |