Learn More
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389225
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 3069-25-8 | C7H19NO3Si | 193.32 g/mol
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan wird als Kopplungsmittel, Adhäsionsförderer verwendet
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-25-8
Summenformel C7H19NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 193.32
MDL-Nummer MFCD00048021
InChI-Schlüssel DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
PubChem CID 76480
IUPAC-Name N-methyl-3-trimethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 106°C (30mmHg)
Chemischer Name oder Material (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Menge 100 g
Beilstein 2072720
Flammpunkt 82°C (179°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 193.32
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.419
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.978