Learn More
3-Methyl-2-Cyclopenten-1-on, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2758-18-1
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Clave InChI CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
Nombre IUPAC 3-Methylcyclopent-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Punto de fusión 3.0°C to 5.0°C
Color Braun-Gelb bis Gelb
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 74.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal CH3C5H5(=O)
Índice de refracción 1.4870 to 1.4900
Cantidad 250 g
Beilstein 07,I,46
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.