Learn More
3-Methyl-2-Cyclopenten-1-on, 98 %, stab. Mit 0.1 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439070
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.129 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2758-18-1
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.129
MDL-Nummer MFCD00001403
InChI-Schlüssel CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
IUPAC-Name 3-Methylcyclopent-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Namenshinweis stabilized with 0.1% hydroquinone
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 0.98
pH 4.9
Siedepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.489
Menge 50 g
Beilstein 1280476
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 98%