Learn More
3-Methyl-1-Butanol, 98 %, Reagenzienqualität; Honeywell™
Artikelnummer. 15607950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanol
Schmelzpunkt -117 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.809 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 131 bis -132 °C
Explosionsgrenze 1.2 bis 9 % (100 °F)
Flammpunkt 43 °C (109.4 °F)
Zündpunkt 644 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Dampfdichte 3 (vs. Luft)
Formelmasse 88.15 mol
Dampfdruck 2 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 0.98