Learn More
3'-Methoxybiphenyl-4-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032735
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209863-09-2
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD03424619
InChI-Schlüssel LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053
PubChem CID 2759546
IUPAC-Name 4-(3-Methoxyphenyl)benzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 96%