Learn More
3-Iodo-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
128.64 CHF - 373.86 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4522-35-4 |
---|---|
Summenformel | C3H3IN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 193.98 |
MDL-Nummer | MFCD12022324,MFCD01463487 |
InChI-Schlüssel | RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa |
PubChem CID | 1239830 |
IUPAC-Name | 5-Iod-1H-Pyrazol |
SMILES | IC1=CC=NN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11956231
|
Thermo Scientific Acros
444810010 |
1 g | N/A | ||||||
11966231
|
Thermo Scientific Acros
444810050 |
5 g |
373.86 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4522-35-4 | |
193.98 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
1239830 | |
IC1=CC=NN1 |
C3H3IN2 | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
5-Iod-1H-Pyrazol |
Spezifikation
3-Iodo-1H-pyrazole | |
68.0°C to 73.0°C | |
Glasflasche | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
5-Iod-1H-Pyrazol | |
1239830 | |
97% |
4522-35-4 | |
96% min. (GC) | |
C3H3IN2 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
IC1=CC=NN1 | |
193.98 | |
193.98 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 3-Iodo-1H-pyrazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.