Learn More
3-Iod-1 -Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482729
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92525-10-5
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.002
MDL-Nummer MFCD08435890
InChI-Schlüssel SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
PubChem CID 13334057
IUPAC-Name 3-iodo-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Farbe Braun
Dichte 1.936 g/mL
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.588
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig