Learn More
3-Fluor-4-Hydroxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469877
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 182344-14-5 | C6H6BFO3 | 155.919 g/mol
3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Fluor-4-Hydroxybenzolboronsäure wird als Zwischenprodukt verwendet. Hydroxybenzolboronsäuren sind an Suzuki Miyaura-Reaktionen beteiligt. Es handelt sich um eine Arylboronsäure. 3-Fluor-4-Hydroxybenzolboronsäure, kann ein wirksamer Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182344-14-5
Summenformel C6H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.919
MDL-Nummer MFCD06659838
InChI-Schlüssel OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorophenol, boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, pubchem18807, acmc-1c2s7, 3-fluoro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 4-hydroxy-3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 23005361
IUPAC-Name (3-fluor-4-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)O)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 252°C to 256°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 155.92
Reinheit (%) 97%