Learn More
3-(Ethylcarbamoyl)benzolboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034994
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850567-21-4
Summenformel C9H12BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.01
MDL-Nummer MFCD04115689
InChI-Schlüssel WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-ethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-n-ethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-n-ethylaminocarboyl phenylboronic acid, boronic acid,b-3-ethylamino carbonyl phenyl, acmc-209q0a, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 3607123
IUPAC-Name [3-(Ethylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES CCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 106°C to 116°C
Menge 250 mg
Formelmasse 193.01
Reinheit (%) 97%