Learn More
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
10.64 CHF - 146.84 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 118430-74-3
Summenformel C7H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 137.19
MDL-Nummer MFCD00067984
InChI-Schlüssel YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10466272
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
KM00278DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
10.64 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10553022
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
KM00278EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
75.77 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10727115
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
KM00278EB
25 g Bernsteinfarbene Glasflasche
146.84 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 16-07-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™