Learn More
3-Chlor-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489603
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7006-52-2
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
MDL-Nummer MFCD00052014
InChI-Schlüssel WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
PubChem CID 138900
IUPAC-Name 3-Chlor-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-N-methylaniline
Dichte 1.163
Siedepunkt 243°C to 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2802319
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 97%