Learn More
3'-Chlor-4'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458338
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3′-Chlor-4′-(trifluormethoxy)acetophenon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129604-27-9
Summenformel C9H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.59
MDL-Nummer MFCD12545820
InChI-Schlüssel BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
PubChem CID 14793273
IUPAC-Name 1-[3-Chloro-4-(Tifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Farbe Farblos
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit