Learn More
3-Chlor-4-Methoxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395479
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4903-09-7
MDL-Nummer MFCD00016601
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Summenformel C7H8O3
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
InChI-Schlüssel YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=C(C(=O)C=CO1)O
IUPAC-Name 2-Ethyl-3-hydroxypyran-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
PubChem CID 21059
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 96%