Learn More
3-Chlor-1,2,4-Triazol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034692
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Chlor-1,2,4-Triazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6818-99-1
Summenformel C2H2ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 103.51
MDL-Nummer MFCD00128812
InChI-Schlüssel QGOUKZPSCTVYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1,2,4-triazole, 3-chloro-1h-1,2,4-triazole, 3-chloro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-chloro, 3-chloro-s-triazole, s-triazole, 3-chloro, 1h-1,2,4-triazole, 5-chloro, 3-chloro-1h-1,2,4 triazole, 3-chloro-2h-1,2,4-triazole
PubChem CID 81265
IUPAC-Name 5-Chlor-1H-1,2,4-Triazol
SMILES ClC1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1,2,4-triazole
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 103.5
Reinheit (%) ≥97%