Learn More
3-Bromopropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484633
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brompropionsäure, die als Quaternisierungsmittel in amperometrischen Biosensoren verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Chloroform, Benzol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-92-1
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00002763
InChI-Schlüssel DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC-Name 3-Brompropansäure
SMILES OC(=O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionic acid
Schmelzpunkt 57°C to 63°C
Dichte 1.48
Siedepunkt 140°C to 142°C (45 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1071333
Merck Index 14,1433
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromopropionic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Bromopropionic acid