Learn More
3-(Brommethyl)-5-Chlorbenzo[b]thiophen, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 1198-51-2
Summenformel C9H6BrClS
Molekulargewicht (g/mol) 261.56
MDL-Nummer MFCD00173769
InChI-Schlüssel FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553
PubChem CID 2779857
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)-5-chlor-1-benzothiophen
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 261.57
Reinheit (%) 95%