Learn More
3'-Bromoacetophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439683
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
3'-Bromoacetophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439683
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11439683
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12454.22
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-63-4
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.047
MDL-Nummer MFCD00000083
InChI-Schlüssel JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
IUPAC-Name 1-(3-Bromphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromoacetophenone
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.498
Siedepunkt 79°C to 81°C (2 mmHg)
Flammpunkt 114°C (237°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 100 g
Beilstein 507599
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3'-Bromoacetophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >