Learn More
3-Brom-6-Chlorchromon, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474717
Click to view available options
Menge:
250 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73220-38-9
Summenformel C9H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD02093123
InChI-Schlüssel ZILSBPAUJJBEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-chloro-4h-chromen-4-one, 3-bromo-6-chlorochromone, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo-6-chloro, 3-bromo-6-chloro chromone, 3-bromo-6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 3498945
IUPAC-Name 3-Brom-6-Chlorochromen-4-on
SMILES ClC1=CC=C2OC=C(Br)C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-chlorochromone
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 2 g
Formelmasse 259.49
Reinheit (%) 96%