Learn More
3-Brom-4-Heptanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031129
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42330-10-9
Summenformel C7H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 193.08
MDL-Nummer MFCD09757526
InChI-Schlüssel SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
PubChem CID 11469593
IUPAC-Name 3-Bromheptan-4-on
SMILES CCCC(=O)C(Br)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-heptanone
Dichte 1.248
Siedepunkt 39°C (1 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 193.08
Reinheit (%) 98%