Learn More
3-Brom-2-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10148504
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 16789-84-7
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00051833
InChI-Schlüssel BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC-Name 3-Brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 97%