Learn More
3-Brom-2-Butanon, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381581
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-75-5
Summenformel C4H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 151
MDL-Nummer MFCD00013538
InChI-Schlüssel BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
IUPAC-Name 3-Brombutan-2-on
SMILES CC(C(=O)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-butanone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.4380g/mL
Siedepunkt 36.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCHBrCH3
Brechungsindex 1.4580 to 1.4600
Menge 5 g
Relative Dichte 1.438
Stabilisator 1% max. magnesium oxide
Formelmasse 151
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-butanone, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.